Läs mer
5-Chlorouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorouracil |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 145.9883 |