Läs mer
5-Klororacil, TRC
Produktkod. 30138775
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138775 25 g
30133364 10 g
30004087 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42377525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1820-81-1
Molekylformel C4 H3 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 146.53
Synonym 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Fluorouracil Imp. E (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-, Uracil, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloro-2,4-pyrimidinedione, 5-Chloropyrimidine-2,4-diol, 5-Chlorouracil, NSC 28172
IUPAC-namn 5-klor-1H-pyrimidin-2,4-dion
LEDER ClC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorouracil
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formel vikt 145.9883