Läs mer
5-Chlorouridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorouridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 278.0306 |