missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chlorovaleric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorovaleric Acid |
| CAS | 1119-46-6 |
| Molekylformel | C5 H9 Cl O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Chloropentanoic Acid, 5-Chlorovaleric Acid, delta-Chloropentanoic Acid, delta-Chlorovaleric Acid, ω-Chloropentanoic Acid, ω-Monochlorovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCl |
| IUPAC-namn | 5-chloropentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.577 |
| Formel vikt | 136.029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?