Läs mer
5-klorovaleronitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10714411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714411 5 mL Glasflaska 5ml
10336030 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10714411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110140050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 6280-87-1
Molekylformel C5H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 117.58
MDL-nummer MFCD00001977
InChI-nyckel JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
IUPAC-namn 5-klorpentanenitril
LEDER ClCCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorovaleronitrile
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 92 °C till 93 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 98 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)4CN
Brytningsindex 1,4452 till 1,4472
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 117.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chlorovaleronitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.