Läs mer
5-klorovaleronitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11384584
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384584 10 g 10g
11394584 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01413.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6280-87-1
Molekylformel C5H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 117.58
MDL-nummer MFCD00001977
InChI-nyckel JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
IUPAC-namn 5-chloropentanenitrile
LEDER ClCCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorovaleronitrile
Densitet 1.447
Kokpunkt 92°C to 93°C (10 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1742079
Formel vikt 117.58
Procent renhet 97%