Läs mer
5-Klorovaleronitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorovaleronitrile |
| CAS | 6280-87-1 |
| Molekylformel | C5H8ClN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| LEDER | ClCCCCC#N |
| IUPAC-namn | 5-kloropentannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.58 |
| Formel vikt | 117.03 |