Läs mer
5-klorvaleroylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422688
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422688 50 g 50g
15432688 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56237.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1575-61-7 | C5H8Cl2O | 155.02 g/mol
5-klorovaleroylklorid (5-CVC) har använts i utvecklingen och valideringen av en GC-FID-metod för analys av lågnivåföroreningar som finns i 5-CVC. Det har använts vid syntes av anjonbytarhartser genom acylering av polystyren/divinylbensen och efterföljande aminering med trimetylamin. Det används vanligtvis som alkyleringsmedel vid syntes av farmaceutiska mellanprodukter och andra specialkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-klorovaleroylklorid (5-CVC) har använts i utvecklingen och valideringen av en GC-FID-metod för analys av lågnivåföroreningar som finns i 5-CVC. Det har använts vid syntes av anjonbytarhartser genom acylering av polystyren/divinylbensen och efterföljande aminering med trimetylamin. Det används vanligtvis som alkyleringsmedel vid syntes av farmaceutiska mellanprodukter och andra specialkemikalier.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1575-61-7
Molekylformel C5H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 155.02
MDL-nummer MFCD00000758
InChI-nyckel SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
PubChem CID 74089
IUPAC-namn 5-klorpentanoylklorid
LEDER ClCCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorovaleroyl chloride
Densitet 1.2
Kokpunkt 38°C to 39°C
Flampunkt 91°C (196°F)
Linjär formel Cl(CH2)4COCl
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1745182
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 155.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.