Läs mer
5-Klorovaleroylklorid, 98 %
Beskrivning
5-klorovaleroylklorid (5-CVC) har använts i utvecklingen och valideringen av en GC-FID-metod för analys av lågnivåföroreningar som finns i 5-CVC. Det har använts vid syntes av anjonbytarhartser genom acylering av polystyren/divinylbensen och efterföljande aminering med trimetylamin. Det används vanligtvis som alkyleringsmedel vid syntes av farmaceutiska mellanprodukter och andra specialkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
5-klorovaleroylklorid (5-CVC) har använts i utvecklingen och valideringen av en GC-FID-metod för analys av lågnivåföroreningar som finns i 5-CVC. Det har använts vid syntes av anjonbytarhartser genom acylering av polystyren/divinylbensen och efterföljande aminering med trimetylamin. Det används vanligtvis som alkyleringsmedel vid syntes av farmaceutiska mellanprodukter och andra specialkemikalier.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, alkoholer, aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorovaleroyl chloride |
| Densitet | 1.2 |
| Kokpunkt | 38 °C till 39 °C |
| Flampunkt | 91 °C (196 °F) |
| Linjär formel | Cl(CH2)4COCl |
| Brytningsindex | 1.464 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1745182 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.