Läs mer
5-Chlorovaleryl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorovaleryl Chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2 |
| Formel vikt | 153.9952 |