Läs mer
5-Klorovalerylklorid, TRC
Produktkod. 30359245
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359245 500 mg
30352230 250 mg
30356362 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC382545500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1575-61-7
Molekylformel C5H8OCl2
Molekylvikt (g/mol) 155.02
Synonym Apixaban Impurity 82
IUPAC-namn 5-kloropentanołklorid
LEDER ClCCCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorovaleryl Chloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Formel vikt 153.9952