missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Cholenic Acid-3Beta-ol, TRC

Produktkod. 30138169
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138169 10 mg
30137064 250 mg
30006928 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43101010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5255-17-4
Molekylformel C24 H38 O3
Molekylvikt (g/mol) 374.56
Synonym 3β-Hydroxychol-5-en-24-oic Acid, 3β-Hydroxychol-5-enic Acid, 3β-Hydroxy-5-cholenic Acid, 3β-Hydroxy-δ5-cholenic Acid, 3β-Hydroxychol-5-en-24-ic Acid, 3β-Hydroxychol-5-enoic Acid, 3β-Hydroxycholenoic Acid, Cholenic Acid, ZINC 04831336, δ5-3β-Hydroxycholenic Acid, δ5-Cholenic Acid
IUPAC-namn (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Cholenic Acid-3Beta-ol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5,15,17-21,25H,4,6-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 374.2821
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.