Läs mer
5α -Cholest-8(14)-en-3β -ol-15-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10521893
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10521893 1 g 1g
10069621 10 g 10g
10793897 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01709DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 50673-97-7
Molekylformel C27H44O2
Molekylvikt (g/mol) 400.65
MDL-nummer MFCD09065035
InChI-nyckel LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Synonym colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
PubChem CID 10046567
ChEBI CHEBI:61829
LEDER CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodekahydrocyklopenta-en-15-fen
Formel vikt 400.64
Procent renhet 97%