Läs mer
5α -Cholest-8(14)-en-3β -ol-15-on, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 50 g |
| IUPAC-namn | (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodekahydrocyklopenta-en-15-fen |
| Formel vikt | 400.64 |
| Procent renhet | 97% |