Läs mer
5α-Cholestan-3β-ol, MedChemExpress
Produktkod. 16405126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16405126 100 mg
1 options
Produktkod. 16405126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107819
MedChemExpress 5α-Cholestan-3β-ol is a derivitized steroid compound.
5α-Cholestan-3β-ol is a derivitized steroid compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5α-Cholestan-3β-ol
CAS 80-97-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H48O
Kvantitet 100 mg
Synonym Dihydrocholesterol 5α-Cholestanol NSC 18188
Löslighetsinformation H2O : 1 mg/mL (2.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4([C@@](C[C@@H](O)CC4)([H])CC3)C)([H])CC1
Molekylvikt (g/mol) 388.67
Formel vikt 388.67
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid