Läs mer
5alfa-Cholestan, 98+%
Produktkod. 10459080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10459080 1 g Glasflaska 1g
10327300 250 mg Glasflaska 250mg
10227303 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10459080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165600010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 481-21-0
Molekylformel C27H48
Molekylvikt (g/mol) 372.67
MDL-nummer MFCD00066412
InChI-nyckel XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Synonym 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
PubChem CID 2723895
ChEBI CHEBI:35515
IUPAC-namn (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekaanthydro-1aH]-cyklofentenhydro-1aH]
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5α-Cholestane
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 78 °C till 81 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 250 °C (1,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 2206
Specifik rotation +26.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: fritt lösliga i kloroform (50 mg/ml), eter och lätt lösliga i absolut alkohol
Formel vikt 372.67
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.