Läs mer
5'-Cholesteryl-TEG Phosphoramidite, TRC
Produktkod. 30364440
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30364440 100 mg
1 options
Produktkod. 30364440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC432550100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Cholesteryl-TEG Phosphoramidite
CAS 1325147-19-0
Molekylformel C46 H82 N3 O7 P
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C46H82N3O7P/c1-34(2)13-10-14-37(7)41-17-18-42-40-16-15-38-33-39(19-21-45(38,8)43(40)20-22-46(41,42)9)56-44(50)48-24-12-25-51-27-28-52-29-30-53-31-32-55-57(54-26-11-23-47)49(35(3)4)36(5)6/h15,34-37,39-43H,10-14,16-22,24-33H2,1-9H3,(H,48,50)/t37-,39+,40+,41-,42+,43+,45+,46-,57?/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)NCCCOCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] N-[3-[2-[2-[2-[2-cyanoethoxy-(diisopropylamino)phosphanyl]oxyethoxy]ethoxy]ethoxy]propyl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 820.13
Formel vikt 819.589