Läs mer
5-cis-Tetradecenoyl Carnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-cis-Tetradecenoyl L-Carnitine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H39NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h12-13,19H,5-11,14-18H2,1-4H3/b13-12-/t19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 369.2879 |
| Procent renhet | >95% |