Läs mer
5-komponentblandning i DMSO, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16370498 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16370498 1 ml
1 options
Produktkod. 16370498 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPRSC1
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5 Component Mix in DMSO
Namnnotering USP 467 Standard
Förpackning Ampull av glas
CAS 71-55-6, 75-35-4, 107-06-2, 56-23-5, 71-43-2
Explosionsgräns 1.8% (volume); 63% (volume)
Tändpunkt 270°C
Ångtryck 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn 1,1,1-Trichloroethane; 1
Densitet 1.1g/cm3
Fysisk form Vätska
Element 1,1,1-Trichloroethane; 1
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Kvantitet 1 ml
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stock VO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulphoxide,1,1,1-trichloroethane