Läs mer
5-Cyano-1-methylbenzoimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyano-1-methylbenzoimidazole |
| CAS | 53484-13-2 |
| Molekylformel | C9H7N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3/c1-12-6-11-8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,6H,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC-namn | 1-methylbenzimidazole-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vikt | 157.064 |