missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole |
| CAS | 15861-23-1 |
| Molekylformel | C9H8N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| LEDER | N#Cc1ccc2NCCc2c1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1H-indole-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?