Läs mer
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4228558 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10359197
Brand: Thermo Scientific Acros 430230010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 468718-30-1
Molekylformel C7H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 164.93
MDL-nummer MFCD03095147
InChI-nyckel ITCSMTHUTFTXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-4-fluorobenzonitrile, boronic acid, 5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-5-cyano-2-fluorophenyl, 5-cyano-2-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1807, pubchem7788, acmc-1apk5
PubChem CID 2783361
IUPAC-namn (5-cyano-2-fluorophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 350.0°C to 353.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.93
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.