Läs mer
5-cyano-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471399
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471399 5 g 5g
15481399 250 mg 250mg
15461399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64278.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3939-12-6 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes
inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3939-12-6
MDL-nummer MFCD09261087
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyano-2-fluoropyridine
Smältpunkt 51°C to 52°C
Färg Vitt
Molekylformel C6H3FN2
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 471855
Synonym 6-fluoronicotinonitrile, 5-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-fluoro, 2-fluoropyridine-5-carbonitrile, 6-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-fluoropyridine, nicotinonitrile,6-fluoro, pubchem19505, 6-fluoro-nicotinonitrile
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel VRLVOMUVHHHJHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC=C1C#N)F
IUPAC-namn 6-fluorpyridin-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 122.10
PubChem CID 15765964
Formel vikt 122.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.