Läs mer
5-Cyano-2-hydroxibensenboronsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468508
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468508 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15468508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61915.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
CAS: 1256355-57-3 | C7H6BNO3 | 162.939 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyano-2-hydroxybenzeneboronic acid
CAS 1256355-57-3
Molekylformel C7H6BNO3
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-cyano-2-hydroxyphenyl boronic acid, acmc-209az5, boronic acid, b-5-cyano-2-hydroxyphenyl
InChI-nyckel QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)O)(O)O
IUPAC-namn (5-cyano-2-hydroxifenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.939
PubChem CID 53216735
Formel vikt 162.94
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.