Läs mer
5-Cyano-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15259816 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15259816 1 g 1g
15269816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15259816 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452420010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3222-48-8
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
InChI-nyckel PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l
PubChem CID 281995
IUPAC-namn 6-methylpyridine-3-carbonitrile
LEDER CC1=NC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyano-2-methylpyridine
Smältpunkt 81°C to 86°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 118.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Cyano-2-methylpyridine, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .