Läs mer
5-Cyano-2-tiofenkarbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381420
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10381420 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10381420 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00111DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyano-2-thiophene carbaldehyde
CAS 21512-16-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H3NOS
Kvantitet 1 g
Synonym 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
InChI-nyckel PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
IUPAC-namn 5-formyltiofen-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 137.156
PubChem CID 12280004
Formel vikt 137.16
Procent renhet 97%