Läs mer
5-Cyano-3-pyridinylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10403448 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10403448 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10403448 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430400010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 497147-93-0 | C6H5BN2O2 | 147.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
CAS 497147-93-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5BN2O2
MDL-nummer MFCD07374882
Kvantitet 1 g
Synonym 5-cyano-3-pyridinylboronic acid, 5-cyano-3-pyridinyl boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid, 5-cyanopyridin-3-yl boronic acid, 3-borono-5-cyanopyridine, 3-cyanopyridine-5-boronic acid, boronic acid, 5-cyano-3-pyridinyl, 5-cyanopyridin-3-yl-3-boronic acid, boronic acid,b-5-cyano-3-pyridinyl, 5-cyanopyridin-3-boronicacid
InChI-nyckel CYEXXDYQJPRMIQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC(=CN=C1)C#N
IUPAC-namn (5-cyanopyridin-3-yl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 147.93
PubChem CID 45079576
Formel vikt 147.93
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Cyano-3-pyridinyl boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.