Läs mer
5-Cyanoindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanoindole |
| CAS | 15861-24-2 |
| Molekylformel | C9 H6 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H |
| LEDER | N#Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1H-indole-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.16 |
| Formel vikt | 142.0531 |