Läs mer
5-cyanonicotinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanonicotinic Acid |
| CAS | 887579-62-6 |
| Molekylformel | C7H4N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c8-2-5-1-6(7(10)11)4-9-3-5/h1,3-4H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cncc(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 5-cyanopyridin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.12 |
| Formel vikt | 148.0273 |