missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Cyanopentanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanopentanamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-4H2,(H2,8,9) |
| Formel vikt | 126.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?