Läs mer
5-Cyanopentanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanopentanamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-4H2,(H2,8,9) |
| Formel vikt | 126.0793 |