Läs mer
5-Cyanophtalid, Mikromol™
Produktkod. 30050061
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050061 25 mg
30049903 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050061 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0242.230025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-Cyanophtalid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Analyt- eller komponentnamn 5-Cyanophthalide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H5 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
InChI formel InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
LEDER O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
IUPAC-namn 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 159.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 159,032 g/mol