missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Cyanophtalid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanophthalide |
| CAS | 82104-74-3 |
| Molekylformel | C9 H5 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2 |
| LEDER | O=C1OCc2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC-namn | 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-karbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vikt | 159.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?