Läs mer
5-cyanopyridin-2-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15496567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496567 250 mg 250mg
15486567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33722.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 53234-55-2 | C7H4N2O2 | 148,12 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53234-55-2
Molekylformel C7H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD09152775
InChI-nyckel HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanopicolinic acid, 5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano, 5-cyano-2-pyridincarboxylic acid, 5-cyanopicolinicacid, 5-cyano-picolinic acid, pubchem16740, acmc-1cubt, 5-cyano-2-picolinic acid, 5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 12400734
IUPAC-namn 5-cyanopyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 212 °C till 214 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten. (0,26 g/L) (25 °C),
Formel vikt 148.1
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.