Läs mer
5-Cyanopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanopyrimidine |
| CAS | 40805-79-6 |
| Molekylformel | C5H3N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H |
| LEDER | N#Cc1cncnc1 |
| IUPAC-namn | pyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.1 |
| Formel vikt | 105.0327 |