Läs mer
5-Cyanothiophene-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369385
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369385 1 g 1g
11379385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18523.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 305832-67-1 | Molecular Formula: C5H4BNO2S | Molecular Weight: 152.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 305832-67-1
Molekylformel C5H4BNO2S
Molekylvikt (g/mol) 152.96
MDL-nummer MFCD02094029
InChI-nyckel ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
PubChem CID 4198743
IUPAC-namn (5-cyanotiofen-2-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.