Läs mer
5-Cyanothiofen-2-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 21512-16-3 |
| Molekylformel | C6H3NOS |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H |
| LEDER | O=CC1=CC=C(C#N)S1 |
| IUPAC-namn | 5-formyltiofen-2-karbonitrin |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.16 |
| Formel vikt | 136.99 |