Läs mer
5-cyklopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15532313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15532313 1 g 1g
15542313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15532313 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450030010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 868696-42-8
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.13
InChI-nyckel OHSZRALIDGBNES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-oxadiazol-3-amine, 5-cyclopropyl
PubChem CID 51072255
IUPAC-namn 5-cyklopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amin
LEDER C1CC1C2=NC(=NO2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.