Läs mer
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid |
| CAS | 110256-15-0 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| MDL-nummer | MFCD05668325 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C1=NOC(C2CC2)=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Procent renhet | 95% |