Läs mer
5-Deamino-5-oxo Amiloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Deamino-5-oxo Amiloride Hydrochloride |
| CAS | 1207-29-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H7 Cl N6 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-4,5-dihydro-5-oxo-2-pyrazinecarboxamide Hydrochloride (1:1), N-Amidino-3-amino-6-chloro-5-hydroxy-pyrazinecarboxamide Monohydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN6O2.ClH/c7-2-5(15)12-3(8)1(11-2)4(14)13-6(9)10;/h(H3,8,12,15)(H4,9,10,13,14);1H |
| LEDER | Cl.NC(=NC(=O)c1nc(Cl)c(O)nc1N)N |
| IUPAC-namn | 3-amino-6-chloro-N-(diaminomethylidene)-5-hydroxypyrazine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.07 |
| Visa mer |