Läs mer
5-Deazariboflavin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Deazariboflavin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O6/c1-8-3-10-5-11-16(19-18(27)20-17(11)26)21(12(10)4-9(8)2)6-13(23)15(25)14(24)7-22/h3-5,13-15,22-25H,6-7H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t13-,14+,15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 375.143 |
| Procent renhet | >95% |