Läs mer
5-Decyano 5-Carboxymilrinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Decyano 5-Carboxymilrinone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c1-7-9(8-2-4-13-5-3-8)6-10(12(16)17)11(15)14-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vikt | 230.0691 |