Läs mer
5-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470168 5 g 5g
15480168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53400.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68274-97-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
5-Decyn-1-ol används vid syntes av multisubstituerade cyklopropaner. Det involverade i tillverkning av finkemikalier, med tillämpningar inom galvanisering och parfymindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Decyn-1-ol används vid syntes av multisubstituerade cyklopropaner. Det involverade i tillverkning av finkemikalier, med tillämpningar inom galvanisering och parfymindustrin.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68274-97-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00464353
InChI-nyckel RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-decyn-1-ol, 5-decyn-1-ol,
PubChem CID 109957
IUPAC-namn dec-5-yn-1-ol
LEDER CCCCC#CCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Decyn-1-ol
Densitet 0.861
Kokpunkt 238°C
Linjär formel CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 5 g
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.