missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Dehydro Tolvaptan-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Dehydro Tolvaptan-d7 |
| CAS | 1296212-29-7 |
| Molekylformel | C26H16D7ClN2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-oxo-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide-d7, 1H-1-Benzazepine, Benzamide Deriv.-d7, 7-Chloro-1-[2-methyl-4-[(2-methylbenzoyl)amino]benzoyl]-5-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)/i1D3,3D,4D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(=O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2)c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-[4-(7-chloro-5-oxo-3,4-dihydro-2H-1-benzazepine-1-carbonyl)-3-methylphenyl]-2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.97 |
| Formel vikt | 453.1837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?