Läs mer
5-Delta-Bromobutylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-delta-Bromobutylhydantoin |
| CAS | 28484-49-3 |
| Molekylformel | C7 H11 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrN2O2/c8-4-2-1-3-5-6(11)10-7(12)9-5/h5H,1-4H2,(H2,9,10,11,12) |
| LEDER | BrCCCCC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-(4-bromobutyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vikt | 234.0004 |