Läs mer
5-Delta-Hydroxybutylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-d-Hydroxybutylhydantoin |
| CAS | 5458-06-0 |
| Molekylformel | C7 H12 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O3/c10-4-2-1-3-5-6(11)9-7(12)8-5/h5,10H,1-4H2,(H2,8,9,11,12) |
| LEDER | OCCCCC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-(4-hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.0848 |