Läs mer
5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-Beta-D-ribos, TRC
Produktkod. 30179529
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30179529 1 g
1 options
Produktkod. 30179529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2819001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-beta-D-ribose
CAS 62211-93-2
Molekylformel C11H16O7
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 5-Deoxy-beta-D-ribofuranose Triacetate;
InChI formel InChI=1S/C11H16O7/c1-5-9(16-6(2)12)10(17-7(3)13)11(15-5)18-8(4)14/h5,9-11H,1-4H3/t5-,9-,10-,11+/m1/s1
LEDER C[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-4,5-diacetyloxi-2-metyloxolan-3-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 260.24
Formel vikt 260.0896