missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5'-Deoxy-5'-kloradenosin, TRC

Produktkod. 30360755
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360755 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2325455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5'-Deoxy-5'-chloroadenosine
CAS 892-48-8
Molekylformel C10 H12 Cl N5 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 5'-Chloro-5'-deoxyadenosine
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(klorometyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 285.687
Formel vikt 285.0629
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.