Läs mer
5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-7(2)4-5-24-15(23)18-12-9(16)6-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h6-8,10-11,13,20-21H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 359.1493 |