Läs mer
5'-deoxi-5-fluorocytidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17535545 1 g
17545545 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17535545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468740010
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 245.21
Renhet ≥94 %
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, DMSO
Färg Vitt till nästan vitt